Få mere at vide
1,2,3-Trifluoro-5-nitrobenzene, 99%
Artikelnummer. 11319166
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11319166 25 g 25g
11309166 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11319166 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20302.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 66684-58-0 | C6H2F3NO2 | 177.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66684-58-0
Molekylær formel C6H2F3NO2
Molekylvægt (g/mol) 177.08
MDL nummer MFCD00456803
InChI nøgle PTTUMBGORBMNBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4,5-trifluoronitrobenzene, 1-nitro-3,4,5-trifluorobenzene, 3,4,5-trifluoro-nitrobenzene, 1,2,3-trifluoro-5-nitro-benzene, benzene, 1,2,3-trifluoro-5-nitro, pubchem1071, acmc-1baej, 3,4,5-trifluronitrobenzene, ksc495s3n, 3,4,5-trifluoronitro benzene
PubChem CID 2782793
IUPAC navn 1,2,3-trifluor-5-nitrobenzen
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC(F)=C(F)C(F)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,3-Trifluoro-5-nitrobenzene
Tæthed 1.52
Flammepunkt 75°C (167°F)
Brydningsindeks 1.486
Mængde 25 g
FN nummer UN2810
Beilstein 2455018
Formel vægt 177.08
Procent renhed 99%