Få mere at vide
Alfa Aesar™ 1,2,3-Trichloro-4-nitrobenzene, 97%
Artikelnummer. 11499176
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11499176 10 g 10g
11409186 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11499176 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. A18038.09
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 17700-09-3
Molekylær formel C6H2Cl3NO2
Molekylvægt (g/mol) 226.437
MDL nummer MFCD00007063
InChI nøgle BGKIECJVXXHLDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,4-trichloronitrobenzene, trichloronitrobenzene, 2,3,4-trichloro-1-nitrobenzene, 4-nitro-1,2,3-trichlorobenzene, benzene, 1,2,3-trichloro-4-nitro, benzene, 4-nitro-1,2,3-trichloro, 1,2,3-trichloronitrobenzene, 1,2,3-tris chloranyl-4-nitro-benzene, pubchem8437, acmc-1bpdn
PubChem CID 28697
IUPAC navn 1,2,3-trichloro-4-nitrobenzene
SMIL C1=CC(=C(C(=C1[N+](=O)[O-])Cl)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,3-Trichloro-4-nitrobenzene
Smeltepunkt 53°C to 56°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 10 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2211951
Formel vægt 226.45
Procent renhed 97%