Få mere at vide
1,2,3-Thiadiazole-4-carboxaldehyde, 98%
Artikelnummer. 11399056
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11399056 250 mg 250mg
11389056 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399056 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20211.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 27643-15-8 | C3H2N2OS | 114.122 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27643-15-8
Molekylær formel C3H2N2OS
Molekylvægt (g/mol) 114.122
MDL nummer MFCD02180762
InChI nøgle JNEBZFFTOLBIKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,3-thiadiazole-4-carbaldehyde, 1,2,3-thiadiazole-4-carboxaldehyde, 4-thiadiazolecarboxaldehyde, acmc-1cb1x, 1,2,3-thiadiazol-4-carboxaldehyde
PubChem CID 2737271
IUPAC navn thiadiazol-4-carbaldehyd
SMIL C1=C(N=NS1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,3-Thiadiazole-4-carboxaldehyde
Smeltepunkt 84°C to 86°C
Mængde 250 mg
Beilstein 113707
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 114.12
Procent renhed 98%