Få mere at vide
1,2,3-thiadiazol-4-carbaldehyd, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10505954
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Unit Size:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10505954 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10019531 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10335012 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10505954 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. SP01373DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 27643-15-8
Molekylær formel C3H2N2OS
Molekylvægt (g/mol) 114.122
InChI nøgle JNEBZFFTOLBIKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,3-thiadiazole-4-carbaldehyde, 1,2,3-thiadiazole-4-carboxaldehyde, 4-thiadiazolecarboxaldehyde, acmc-1cb1x, 1,2,3-thiadiazol-4-carboxaldehyde
PubChem CID 2737271
IUPAC navn thiadiazol-4-carbaldehyd
SMIL C1=C(N=NS1)C=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1, 2, 3-Thiadiazole-4-carbaldehyde
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 114.13
Procent renhed 97%