Få mere at vide
1,2,3-thiadiazol-4-carbaldehyd, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10019531
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10019531 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10335012 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10505954 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10019531 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SP01373CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 27643-15-8
Molekylær formel C3H2N2OS
Molekylvægt (g/mol) 114.122
InChI nøgle JNEBZFFTOLBIKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,3-thiadiazole-4-carbaldehyde, 1,2,3-thiadiazole-4-carboxaldehyde, 4-thiadiazolecarboxaldehyde, acmc-1cb1x, 1,2,3-thiadiazol-4-carboxaldehyde
PubChem CID 2737271
IUPAC navn thiadiazol-4-carbaldehyd
SMIL C1=C(N=NS1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 2, 3-Thiadiazole-4-carbaldehyde
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 114.13
Procent renhed 97%