Få mere at vide
1-(2,3-dihydrobenzo[b]furan-5-yl)ethan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2, 3-Dihydrobenzo[b]furan-5-yl)ethan-1-one |
| CAS min % | 97.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 162.19 |
| Procent renhed | 97% |