Få mere at vide
1-(2,3-dihydrobenzo[b]furan-5-yl)ethan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10191072
Skift visning
Mængde:
1 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10191072 1 g 1g
10692875 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10191072 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM05976DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 90843-31-5
Molekylær formel C10H10O2
Molekylvægt (g/mol) 162.19
MDL nummer MFCD00068033
InChI nøgle MMVUJVASBDVNGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-acetyl-2,3-dihydrobenzo b furan, 5-acetyl-2,3-dihydrobenzofuran, 1-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl ethanone, 1-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl ethanone, 1-2,3-dihydrobenzo b furan-5-yl ethan-1-one, 1-2,3-dihydro-benzofuran-5-yl-ethanone, 1-2,3-dihydro-5-benzofuranyl ethanone, 1-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl ethan-1-one, 5-acetyl-2,3-dihydro-1-benzofuran
PubChem CID 145220
IUPAC navn 1-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=C2OCCC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2, 3-Dihydrobenzo[b]furan-5-yl)ethan-1-one
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 162.19
Procent renhed 97%