missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzodioxin, TRC

Artikelnummer. 30179785
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179785 1 mg
30180185 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30179785 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH2907901MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 19408-74-3
Synonym Dibenzo[b,e][1,4]dioxin, 1,2,3,7,8,9-hexachloro-∣Dibenzo-p-dioxin, 1,2,3,7,8,9-hexachloro- (8CI)∣1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo[b,e][1,4]dioxin∣1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxin∣1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo[1,4]dioxin∣1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzodioxin∣1,2,3,7,8,9-HxCDD∣123789-HxCDD∣D 70∣PCDD 70

Tekniske data

Format Neat
Molekylær formel C12H2Cl6O2
Molekylvægt (g/mol) 390.86, 390.85
InChI nøgle LGIRBUBHIWTVCK-UHFFFAOYSA-N
SMIL ClC1=CC2=C(OC3=C(Cl)C(Cl)=C(Cl)C=C3O2)C(Cl)=C1Cl
IUPAC navn 1,2,3,7,8,9-hexachlorooxanthrene
Mængde 1 mg
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.