CAS RN 19408-74-3
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzodioxin, TRC
CAS: 19408-74-3 Synonym: Dibenzo[b,e][1,4]dioxin, 1,2,3,7,8,9-hexachloro-∣Dibenzo-p-dioxin, 1,2,3,7,8,9-hexachloro- (8CI)∣1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo[b,e][1,4]dioxin∣1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxin∣1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo[1,4]dioxin∣1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzodioxin∣1,2,3,7,8,9-HxCDD∣123789-HxCDD∣D 70∣PCDD 70