missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,2,3,4-Tetrahydro-2-[2-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl]-4,6,8-isoquinolinetriol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3,4-Tetrahydro-2-[2-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl]-4,6,8-isoquinolinetriol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21NO4/c1-11(6-12-2-4-13(20)5-3-12)19-9-16-15(18(23)10-19)7-14(21)8-17(16)22/h2-5,7-8,11,18,20-23H,6,9-10H2,1H3 |
| Formel vægt | 315.1471 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?