CAS RN 161040-25-1
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
1,2,3,4-Tetrahydro-2-[2-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl]-4,6,8-isoquinolinetriol, TRC
CAS: 161040-25-1 Molekylær formel: C18 H21 N O4 Molekylvægt (g/mol): 315.36 Synonym: 1,2,3,4-Tetrahydro-2-[2-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl]-4,6,8-isoquinolinetriol,1,2,3,4-Tetrahydro-2-[2-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl]-4,6,8-isoquinolinetriol IUPAC navn: 2-[1-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-4,6,8-triol SMIL: CC(Cc1ccc(O)cc1)N2CC(O)c3cc(O)cc(O)c3C2