Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 1,2:3,4-Di-O-isopropyliden-D-galactopyranose, 97 %
Artikelnummer. 10040810 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10040810 5 g Glasflaske 5g
10204670 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10040810 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 115240050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 4064-06-6 | C12H20O6 | 260,28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4064-06-6
Molekylær formel C12H20O6
Molekylvægt (g/mol) 260.28
MDL nummer MFCD00063225
InChI nøgle POORJMIIHXHXAV-UHFFFAOYNA-N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 2:3, 4-Di-O-isopropylidene-D-galactopyranose
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 120.0°C to 122.0°C
Farve Gul
Tæthed 1.1400g/mL
Kogepunkt 117.0°C (0.1 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4668 to 1.4688
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.14
Specifik rotationstilstand -57.50 (20.00°C c = 3,CHCl3)
Specifik rotation -57.5
Synonym 1,2:3,4-di-o-isopropylidene-d-galactose, 1,2:3,4-di-o-isopropylidene-, a-d-galactopyranose, 1,2:3,4-bis-o-1-methylethylidene-, 1s,6r,9s-4,4,11,11-tetramethyl-3,5,7,10,12-pentaoxatricyclo 7.3.0.0 2 ,? dodecan-8-yl methanol
SMIL CC1(OC2C(OC3C(C2O1)OC(O3)(C)C)CO)C
IUPAC navn [(3aR,5aS,8aS)-2,2,7,7-tetramethyl-5,5a,8a,8b-tetrahydro-3aH-di[1,3]dioxolo[4,5-a
PubChem CID 70793572
Formel vægt 260.28
Procent renhed 97%
Fysisk form Viscous Paste