Få mere at vide
1,2,3,4,5-Pentabromo-6-(2,3,5,6-tetrabromophenoxy)benzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PBDE 208 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12HBr9O/c13-2-1-3(14)5(16)11(4(2)15)22-12-9(20)7(18)6(17)8(19)10(12)21/h1H |
| Formel vægt | 871.2678 |