Få mere at vide
1,2,3,4,5-Pentabromo-6-(2,3,4,5-tetrabromophenoxy)benzene, TRC
Artikelnummer. 18091090
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18091090 10 mg
18084000 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18091090 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP23786010MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63387-28-0
Molekylær formel C12 H Br9 O
Molekylvægt (g/mol) 880.27
Synonym Benzene, 1,2,3,4,5-pentabromo-6-(2,3,4,5-tetrabromophenoxy)-, Benzene, pentabromo(2,3,4,5-tetrabromophenoxy)- (9CI), 1,2,3,4,5-Pentabromo-6-(2,3,4,5-tetrabromophenoxy)benzene, 2,2',3,3',4,4',5,5',6-Nonabromodiphenyl ether, BDE 206, PBDE 206
IUPAC navn 1,2,3,4,5-pentabromo-6-(2,3,4,5-tetrabromophenoxy)benzene
SMIL Brc1cc(Oc2c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c2Br)c(Br)c(Br)c1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PBDE 206 (2,2',3,3',4,4',5,5',6-Nonabromodiphenyl Ether)
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C12HBr9O/c13-2-1-3(5(15)6(16)4(2)14)22-12-10(20)8(18)7(17)9(19)11(12)21/h1H
Formel vægt 871.2678
Procent renhed >95%