Få mere at vide
1-[2-(2,4-Difluorophenyl)-2,3-epoxypropyl]-1H-1,2,4-triazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[2-(2,4-Difluorophenyl)-2,3-epoxypropyl]-1H-1,2,4-triazole |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9F2N3O/c12-8-1-2-9(10(13)3-8)11(5-17-11)4-16-7-14-6-15-16/h1-3,6-7H,4-5H2 |
| Formel vægt | 237.0714 |