missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[(3,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole, TRC

Artikelnummer. 30011881
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011881 100 mg
30005515 10 mg
30010462 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30011881 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD432038100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 47447-55-2
Molekylær formel C18H14Cl4N2O
Molekylvægt (g/mol) 416.13
Synonym Miconazole EP Impurity F;
SMIL Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCc3ccc(Cl)c(Cl)c3)c(Cl)c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[(3,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C18H14Cl4N2O/c19-13-2-3-14(16(21)8-13)18(9-24-6-5-23-11-24)25-10-12-1-4-15(20)17(22)7-12/h1-8,11,18H,9-10H2
Formel vægt 413.986
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.