Få mere at vide
1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[(3,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[(3,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H14Cl4N2O/c19-13-2-3-14(16(21)8-13)18(9-24-6-5-23-11-24)25-10-12-1-4-15(20)17(22)7-12/h1-8,11,18H,9-10H2 |
| Formel vægt | 413.986 |
| Procent renhed | >95% |