Få mere at vide
1-(1H-Pyrazol-5-yl)ethan-1-on-hydrochlorid,≥ 95 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10692263
1-(1H-Pyrazol-5-yl)ethan-1-on-hydrochlorid,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2693960
1 g, 1g
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
Artikelnummer. 10692263
Brand: Thermo Scientific Maybridge SPB05355DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 175277-40-4
Molekylær formel C5H7ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 146.574
MDL nummer MFCD00204160
InChI nøgle MTFWBEDWXAHBNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-1h-pyrazol-5-yl ethan-1-one hydrochloride, 1-1h-pyrazol-5-yl ethanone hydrochloride, 1-1h-pyrazol-3-yl ethanone hydrochloride, 1-2h-pyrazol-3-yl ethanone hydrochloride, 5-acetyl-1h-pyrazole hydrochloride, 5-acetylpyrazole, chloride, 3-acetylpyrazole hydrochloride, 5-acetylpyrazole hydrochloride, 1-1h-pyrazol-5-yl-1-ethanone hydrochloride, 1-1h-pyrazole-5-yl ethan-1-one hydrochlorideVis mereVis mindre
PubChem CID 2799623
IUPAC navn 1-(lH-pyrazol-5-yl)ethanon;hydrochlorid
SMIL CC(=O)C1=CC=NN1.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(1H-pyrazol-5-yl)ethan-1-one hydrochloride
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 146.58
Procent renhed 95%
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
1-(1H-Pyrazol-5-yl)ethan-1-on-hydrochlorid,≥ 95 %, Thermo Scientific™ >