Få mere at vide
1-(1-Phenylpropan-2-yl)-1H-pyrrole-2-carboxylic Acid (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(1-Phenylpropan-2-yl)-1H-pyrrole-2-carboxylic acid |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15NO2/c1-11(10-12-6-3-2-4-7-12)15-9-5-8-13(15)14(16)17/h2-9,11H,10H2,1H3,(H,16,17) |
| Formel vægt | 229.1103 |