CAS RN 1432680-68-6
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
1-(1-Phenylpropan-2-yl)-1H-pyrrole-2-carboxylic Acid (>90%), TRC
CAS: 1432680-68-6 Molekylær formel: C14 H15 N O2 Molekylvægt (g/mol): 229.27 Synonym: 1-(1-Methyl-2-phenylethyl)-1H-pyrrole-2-carboxylic Acid IUPAC navn: 1-(1-methyl-2-phenyl-ethyl)pyrrole-2-carboxylic acid SMIL: CC(Cc1ccccc1)n2cccc2C(=O)O