Få mere at vide
1,1-Diphenylpropane, 98+%
Artikelnummer. 15448899
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. 15448899
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L09274.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1530-03-6 | C15H16 | 196.29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1-Diphenylpropane
CAS 1530-03-6
Tæthed 0.995
Molekylær formel C15H16
Brydningsindeks 1.564
MDL nummer MFCD00041670
Mængde 5 g
Beilstein 2044542
Synonym 1,1-diphenylpropane, diphenylpropane, benzene, 1,1'-propylidenebis, propane, diphenyl, 1,1-diphenylpropyl, phenylpropyl benzene, 3,3-diphenylpropane, acmc-1cujs, 1-phenylpropyl benzene #
InChI nøgle BUZMJVBOGDBMGI-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCC(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn 1-phenylpropylbenzene
Molekylvægt (g/mol) 196.29
PubChem CID 73726
Formel vægt 196.29
Procent renhed 99%