Få mere at vide
1,1-Diphenylhydrazine hydrochloride, 98%
Artikelnummer. 11443664
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11443664 25 g 25g
15423037 5 g 5g
11453664 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443664 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11289.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 530-47-2 | C12H13ClN2 | 220.7 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 530-47-2
Molekylær formel C12H13ClN2
Molekylvægt (g/mol) 220.7
MDL nummer MFCD00012950
InChI nøgle MIVUDWFNUOXEJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1-diphenylhydrazine hydrochloride, n,n-diphenylhydrazine hydrochloride, unii-o8100cbz4n, diphenyl hydrazine hydrochloride, hydrazine, 1,1-diphenyl-, monohydrochloride, n,n-diphenylhydrazinium 1+ chloride, 1,1-diphenylhydrazine hcl, 1,1-diphenylhydrazine monohydrochloride, aminodiphenylamine, chloride, hydrazine, 1,1-diphenyl-, hydrochloride 1:1
PubChem CID 10738
IUPAC navn 1,1-diphenylhydrazin;hydrochlorid
SMIL C1=CC=C(C=C1)N(C2=CC=CC=C2)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1-Diphenylhydrazine hydrochloride
Smeltepunkt ∼163°C (decomposition)
Lugt Odorless
Mængde 25 g
Beilstein 3569340
Merck Index 14,3325
Formel vægt 220.7
Procent renhed 98%