Få mere at vide
1,1-Diphenylethylenoxid
Artikelnummer. 10782284 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10782284 1 g Glasflaske 1g
10095493 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10782284 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 391030010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 882-59-7 | C14H12O | 196,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 882-59-7
Molekylær formel C14H12O
Molekylvægt (g/mol) 196.25
MDL nummer MFCD00040725
InChI nøgle PRLJMHVNHLTQJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1-diphenylethylene oxide, oxirane, 2,2-diphenyl, diphenyloxirane, 2,2-diphenyl-oxirane, 2,2-diphenyl oxirane, #, 1,1-diphenyl-ethylenoxide, 1,1-diphenyl-ethylene oxide, 1,1-diphenyl-1,2-epoxyethane
PubChem CID 93564
IUPAC navn 2,2-diphenyloxiran
SMIL C1C(O1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 1-Diphenylethylene oxide
Smeltepunkt 54 °C til 56 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 196.25
Procent renhed 96%
Fysisk form Krystaller
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1-Diphenylethylene oxide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.