Få mere at vide
1,1-Diphenylethylene, 98%
Artikelnummer. 11964451 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11964451 100 g Glasflaske 100g
10665342 10 g Glasflaske 10g
10675342 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11964451 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 117261000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 530-48-3 | C14H12 | 180.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 530-48-3
Molekylær formel C14H12
Molekylvægt (g/mol) 180.25
InChI nøgle ZMYIIHDQURVDRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1-diphenylethylene, ethene-1,1-diyldibenzene, 1,1-diphenylethene, benzene, 1,1'-ethenylidenebis, 1-phenylethenyl benzene, unii-bx0l5b6lll, as-diphenylethylene, .alpha.-phenylstyrene, 1-phenylvinyl benzene, bx0l5b6lll
PubChem CID 10740
IUPAC navn 1-phenylethenylbenzen
SMIL C=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 1-Diphenylethylene
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 6,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1.0200g/mL
Kogepunkt 270.0°C to 271.0°C
Flammepunkt >112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C6H5)2C=CH2
Brydningsindeks 1.6065 to 1.6085
Mængde 100 g
Beilstein 05,639
Merck Index 15,3356
Specifik vægtfylde 1.02
Formel vægt 180.25
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske