Få mere at vide
1,1-Diphenylethylene, 98%
Artikelnummer. 11457077
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
250g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11457077 10 g 10g
11404250 25 g 25g
11414250 100 g 100g
11467077 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11457077 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14434.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
1,1-Diphenylethylene, 98%, C14H12, CAS Number-530-48-3, unii-bx0l5b6lll, 1,1-diphenylethene, 1,1-diphenylethylene, 1-phenylethenyl benzene, 1-phenylvinyl benzene, ethene-1,1-diyldibenzene, bx0l5b6lll, .alpha.-phenylstyrene, benzene, 1,1'-ethenylidenebis, as-diphenylethylene, 250g, 1099062 | CAS: 530-48-3 | C14H12 | 180.25 g/mol
1,1-Diphenylethylen anvendes til fremstilling af 2-chlor-1,1-diphenyl-ethen ved at reagere med benzenseleninylchlorid og aluminium(III)chlorid som reagenser. Det fungerer som et mellemprodukt i organisk syntese såvel som i lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,1-Diphenylethylen anvendes til fremstilling af 2-chlor-1,1-diphenyl-ethen ved at reagere med benzenseleninylchlorid og aluminium(III)chlorid som reagenser. Det fungerer som et mellemprodukt i organisk syntese såvel som i lægemidler.
Opløselighed
Blandbar med methanol, chloroform og ether. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 530-48-3
Molekylær formel C14H12
Molekylvægt (g/mol) 180.25
MDL nummer MFCD00008583
InChI nøgle ZMYIIHDQURVDRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1-diphenylethylene, ethene-1,1-diyldibenzene, 1,1-diphenylethene, benzene, 1,1'-ethenylidenebis, 1-phenylethenyl benzene, unii-bx0l5b6lll, as-diphenylethylene, .alpha.-phenylstyrene, 1-phenylvinyl benzene, bx0l5b6lll
PubChem CID 10740
IUPAC navn 1-phenylethenylbenzen
SMIL C=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1-Diphenylethylene
Smeltepunkt 5°C to 7°C
Tæthed 1.023
Kogepunkt 270°C to 271°C
Flammepunkt 136°C (276°F)
Brydningsindeks 1.6065
Mængde 10 g
Beilstein 1099062
Merck Index 14,3323
Opløselighedsinformation Miscible with methanol,chloroform and ether. Insoluble in water.
Formel vægt 180.25
Procent renhed 98%