Få mere at vide
1,1-diphenyl-2-propyn-1-ol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439407
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439407 25 g 25g
11429407 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439407 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21428.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3923-52-2 | C15H12O | 208.26 g/mol
1,1-Diphenyl-2-propyn-1-ol bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer. Det bruges i medicin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,1-Diphenyl-2-propyn-1-ol bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer. Det bruges i medicin.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3923-52-2
Molekylær formel C15H12O
Molekylvægt (g/mol) 208.26
MDL nummer MFCD00041570
InChI nøgle SMCLTAARQYTXLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1-diphenyl-2-propyn-1-ol, diphenylethinylcarbinol, ethynyldiphenylmethanol, 1,1-diphenylpropargyl alcohol, diphenylethynylcarbinol, 3,3-diphenyl-3-hydroxy-1-propyne, benzenemethanol, .alpha.-ethynyl-.alpha.-phenyl, 2-propyn-1-ol, 1,1-diphenyl, benzenemethanol, alpha-ethynyl-alpha-phenyl, benzenemethanol, a-ethynyl-a-phenyl
PubChem CID 92976
IUPAC navn 1,1-diphenylprop-2-yn-1-ol
SMIL OC(C#C)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1-Diphenyl-2-propyn-1-ol
Smeltepunkt 44°C to 48°C
Kogepunkt 179°C to 180°C (18 mmHg)
Flammepunkt 113°C (235°F)
Mængde 25 g
Beilstein 514549
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 208.26
Procent renhed 99%