Få mere at vide
1,1-Diphenyl-2-propyn-1-ol, 98%
Artikelnummer. 10414895 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10414895 5 g Glasflaske 5g
10208423 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10414895 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 389970050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3923-52-2 | C15H12O | 208.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3923-52-2
Molekylær formel C15H12O
Molekylvægt (g/mol) 208.26
MDL nummer MFCD00041570
InChI nøgle SMCLTAARQYTXLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1-diphenyl-2-propyn-1-ol, diphenylethinylcarbinol, ethynyldiphenylmethanol, 1,1-diphenylpropargyl alcohol, diphenylethynylcarbinol, 3,3-diphenyl-3-hydroxy-1-propyne, benzenemethanol, .alpha.-ethynyl-.alpha.-phenyl, 2-propyn-1-ol, 1,1-diphenyl, benzenemethanol, alpha-ethynyl-alpha-phenyl, benzenemethanol, a-ethynyl-a-phenyl
PubChem CID 92976
IUPAC navn 1,1-diphenylprop-2-yn-1-ol
SMIL OC(C#C)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 1-Diphenyl-2-propyn-1-ol
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 46.0°C to 50.0°C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 183.0°C (20.0 mmHg)
Flammepunkt 113°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vægt 208.26
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystaller eller pulver