Få mere at vide
1,1-Dichloroethene (stabilized with MEHQ), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1-Dichloroethene |
| CAS | 75-35-4 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C2 H2 Cl2 |
| Mængde | 100 mL |
| Synonym | Ethylene, 1,1-dichloro- (8CI), 1,1-Dichloroethene, 1,1-Dichloroethylene, Diofan A 565S, F 1130a, HCC 1130a, Iso-dichloroethylene, R 1130a, Vinylidene chloride, XAN 10 |
| InChI formel | InChI=1S/C2H2Cl2/c1-2(3)4/h1H2 |
| SMIL | ClC(=C)Cl |
| IUPAC navn | 1,1-dichloroethene |
| Molekylvægt (g/mol) | 96.94 |
| Vis mere |