Få mere at vide
1,1-Dichlordimethylether, 97%
Artikelnummer. 10306420 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10306420 10 g Glasflaske 10g
10209463 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10306420 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 113470100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    253.74 DKK
    228.65 DKK / 10g
    Spare 25.09 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
CAS: 4885-02-3 | C2H4Cl2O | 114,96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4885-02-3
Molekylær formel C2H4Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 114.96
MDL nummer MFCD00000828
InChI nøgle GRTGGSXWHGKRSB-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 1-Dichlorodimethyl ether
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.2700g/mL
Kogepunkt 85.0°C
Flammepunkt 22°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel Cl2CHOCH3
Brydningsindeks 1.4295 to 1.4325
Mængde 10 g
Fieser 01,220; 02,120; 05,200; 06,171; 07,98; 08,154
Specifik vægtfylde 1.27
Synonym dichloromethyl methyl ether, 1,1-dichlorodimethyl ether, dichloro methoxy methane, methane, dichloromethoxy, ether, dichloromethyl methyl, alpha,alpha-dichloromethyl methyl ether, methoxydichloromethane, 1,1-dichloromethyl methyl ether, alpha,alpha-dichloromethyl ether, dichloromethylmethylether
IUPAC navn dichlor(methoxy)methan
PubChem CID 21004
Formel vægt 114.96
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1-Dichlorodimethyl ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • EUH018-Ved brug kan brandbarlige dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.