Få mere at vide
1,1-Dichlordimethylether, 97%
Artikelnummer. 10209463 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10209463 100 g Glasflaske 100g
10306420 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10209463 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 113471000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 4885-02-3 | C2H4Cl2O | 114,96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4885-02-3
Molekylær formel C2H4Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 114.96
MDL nummer MFCD00000828
InChI nøgle GRTGGSXWHGKRSB-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 1-Dichlorodimethyl ether
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.2700g/mL
Kogepunkt 85,0 °C
Flammepunkt 22 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel Cl2CHOCH3
Brydningsindeks 1,4295 til 1,4325
Mængde 100 g
Fieser 01,220; 02,120; 05,200; 06,171; 07,98; 08,154
Specifik vægtfylde 1.27
Synonym methyl thiosalicylate, methyl 2-mercaptobenzoate, methyl o-mercaptobenzoate, usaf ma-15, benzoic acid, 2-mercapto-, methyl ester, methyl-o-mercaptobenzoate, methyl-2-mercaptobenzoate, benzoic acid, o-mercapto-, methyl ester, 2-methoxycarbonyl thiophenol, 2-mercaptobenzoic acid methyl ester
IUPAC navn methyl-2-sulfanylbenzoat
PubChem CID 21009
Formel vægt 114.96
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske