Få mere at vide
1,1-Dibromo-3,3,3-trifluoracetone, 95%
Beskrivelse
1,1-dibrom-3,3,3-trifluoracetone danner let trifluorpyruvaldehydhydrat i nærvær af vandig NaOAc, som er et nyttigt mellemprodukt, f.eks. ved syntesen af et kondenseret pyrazinderivat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1,1-dibrom-3,3,3-trifluoracetone danner let trifluorpyruvaldehydhydrat i nærvær af vandigt NaOAc, som er et nyttigt mellemprodukt, f.eks. ved syntesen af et kondenseret pyrazinderivat.
Opløselighed
Opløselig i chloroform. Ikke blandbar eller svær at blande i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Uforeneligt med stærke baser, aktive metaller og stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1-Dibromo-3,3,3-trifluoroacetone |
| Kogepunkt | 111 °C til 113 °C |
| Lugt | Gennemtrængende |
| Brydningsindeks | 1.4305 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3265 |
| Beilstein | 636645 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i kloroform. Ikke blandeligt eller svært at blande i vand. |
| Formel vægt | 269.85 |
| Procent renhed | 95% |