Få mere at vide
1,1-Dibromo-3,3,3-trifluoroacetone, 95%
Artikelnummer. 11373006
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11373006 5 g 5g
11383006 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11373006 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10826.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 431-67-4 | C3HBr2F3O | 269.843 g/mol
1,1-dibrom-3,3,3-trifluoracetone danner let trifluorpyruvaldehydhydrat i nærvær af vandig NaOAc, som er et nyttigt mellemprodukt, f.eks. ved syntesen af et kondenseret pyrazinderivat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,1-dibrom-3,3,3-trifluoracetone danner let trifluorpyruvaldehydhydrat i nærvær af vandigt NaOAc, som er et nyttigt mellemprodukt, f.eks. ved syntesen af et kondenseret pyrazinderivat.
Opløselighed
Opløselig i chloroform. Ikke blandbar eller svær at blande i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Uforeneligt med stærke baser, aktive metaller og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 431-67-4
Molekylær formel C3HBr2F3O
Molekylvægt (g/mol) 269.843
MDL nummer MFCD00041362
InChI nøgle HEPPAPZASXFWTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1-dibromo-3,3,3-trifluoroacetone, 3,3-dibromo-1,1,1-trifluoroacetone, 3,3-dibromo-1,1,1-trifluoro-propan-2-one, 2-propanone, 3,3-dibromo-1,1,1-trifluoro, dibromotrifluoroaceton, pubchem12627, 3,3-dibromotrifluoroacetone, ksc237m8t, l,l-dibromo-3,3,3-trifluoroacetone, 1,1-di-bromo-3,3,3-trifluoroacetone
PubChem CID 550523
IUPAC navn 3,3-dibrom-1,1,1-trifluorpropan-2-on
SMIL C(C(=O)C(F)(F)F)(Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1-Dibromo-3,3,3-trifluoroacetone
Kogepunkt 111°C to 113°C
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.4305
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Beilstein 636645
Opløselighedsinformation Soluble in Chloroform. Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vægt 269.85
Procent renhed 95%