Få mere at vide
1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane, 90%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10547454 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10547454 1 g Glass bottle 1g
10031084 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10547454 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 426250010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 39590-81-3
Molekylær formel C5H10O2
Molekylvægt (g/mol) 102.13
MDL nummer MFCD00464207
InChI nøgle YAINYZJQSQEGND-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1-bis hydroxymethyl cyclopropane, 1-hydroxymethyl cyclopropyl methanol, 1-hydroxymethylcyclopropyl methanol, 1,1-cyclopropanedimethanol, cyclopropane-1,1-diyldimethanol, 1,1-dimetholcyclopropane, 1,1-cyclopropyldimethanol, cyclopropanedimethanol, pubchem15258, acmc-209j6f
PubChem CID 4101437
IUPAC navn [1-(hydroxymethyl)cyclopropyl]methanol
SMIL C1CC1(CO)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane
CAS min % 88.0
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.0650g/mL
Kogepunkt 215.0°C to 233.0°C
Flammepunkt 110°C
Analyseprocentområde 90%
Emballage Glass bottle
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.065
Formel vægt 102.13
Procent renhed 90%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.