missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,1-Bis-(4-Bromophenyl)-2,2-dichloroethylene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dibromo-DDE |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H8Br2Cl2/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(14(17)18)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8H |
| Formel vægt | 403.837 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?