Få mere at vide
1-(1-Benzothiophen-5-yl)-2-brom-1-ethanon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10461893
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10461893 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10568643 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10081334 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10461893 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC24805DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 1131-87-9
Molekylær formel C10H7BrOS
Molekylvægt (g/mol) 255.13
MDL nummer MFCD07368508
InChI nøgle NTQPGUCRHJHYIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-1-benzothiophen-5-yl-2-bromo-1-ethanone, 1-1-benzothiophen-5-yl-2-bromoethanone, 1-benzo b thiophen-5-yl-2-bromoethan-1-one, 5-bromoacetylbenzo b thiophene, 5-bromoacetyl-benzo b thiophene, 5-bromoacetyl benzo b thiophene, ethanone,1-benzo b thien-5-yl-2-bromo, 1-benzo b thiophen-5-yl-2-bromoethanone, 1-1-benzothiophen-5-yl-2-bromoethan-1-one
PubChem CID 7060546
IUPAC navn 1-(1-benzothiophen-5-yl)-2-bromethanon
SMIL BrCC(=O)C1=CC=C2SC=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(1-Benzothiophen-5-yl)-2-bromo-1-ethanone
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 255.13
Procent renhed 97%