Få mere at vide
1-(1-benzofuran-5-yl)-2-brom-1-ethanon,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10296842
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10296842 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10198042 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10296842 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC07105DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 844891-02-7
Molekylær formel C10H7BrO2
Molekylvægt (g/mol) 239.07
MDL nummer MFCD06658969
InChI nøgle KRXJQVYCIGDILC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-1-benzofuran-5-yl-2-bromo-1-ethanone, 1-1-benzofuran-5-yl-2-bromoethan-1-one, 1-1-benzofuran-5-yl-2-bromoethanone, 1-benzofuran-5-yl-2-bromoethanone, 5-2-bromoacetyl benzofuran, 1-benzo b furan-5-yl-2-bromoethan-1-one, 1-1-benzo b furan-5-yl-2-bromo-1-ethanone
PubChem CID 2795178
IUPAC navn 1-(1-benzofuran-5-yl)-2-bromethanon
SMIL BrCC(=O)C1=CC=C2OC=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(1-Benzofuran-5-yl)-2-bromo-1-ethanone
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 239.07
Procent renhed 97%