Få mere at vide
1-(1-benzofuran-5-yl)-2-brom-1-ethanon,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(1-Benzofuran-5-yl)-2-bromo-1-ethanone |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 239.07 |
| Procent renhed | 97% |