Få mere at vide
1-(1-Benzofuran-3-yl)-2-brom-1-ethanon, 95+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10681863
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10681863 250 mg 250mg
10394612 1 g 1g
10306764 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10681863 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC27505CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 187657-92-7
Molekylær formel C10H7BrO2
Molekylvægt (g/mol) 239.07
MDL nummer MFCD03407369
InChI nøgle WVHFTONHSRLBGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzofuran-3-yl-2-bromoethanone, 1-1-benzofuran-3-yl-2-bromo-1-ethanone, 1-1-benzofuran-3-yl-2-bromoethanone, 1-benzofuran-3-yl-2-bromoethan-1-one, 1-1-benzofuran-3-yl-2-bromoethan-1-one, ethanone,1-3-benzofuranyl-2-bromo, 1-benzofuran-3-yl-2-bromo-1-ethanone, pubchem7014, 3-2-bromoacetyl benzo b furan, 1-benzofuran-3-yl-2-bromo-ethanone
PubChem CID 2776580
IUPAC navn 1-(1-benzofuran-3-yl)-2-bromethanon
SMIL BrCC(=O)C1=COC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(1-Benzofuran-3-yl)-2-bromo-1-ethanone
Analyseprocentområde 95%
Mængde 250 mg
Formel vægt 239.07
Procent renhed 95%