Få mere at vide
1,1,4,4-tetraphenyl-1,3-butadien, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10424155 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10424155 25 g Glasflaske 25g
10057582 1 g Glasflaske 1g
10685052 5 g Glasflaske 5g
10606334 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10424155 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 176540250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1450-63-1 | C28H22 | 358.48 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1450-63-1
Molekylær formel C28H22
Molekylvægt (g/mol) 358.48
MDL nummer MFCD00004766
InChI nøgle KLCLIOISYBHYDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,4,4-tetraphenyl-1,3-butadiene, tetraphenylbutadiene, 1,1,4,4-tetraphenylbutadiene, 1,1,4,4-tetraphenylbuta-1,3-diene, 1,3-butadiene, 1,1,4,4-tetraphenyl, benzene, 1,1',1,1'-1,3-butadiene-1,4-diylidene tetrakis, tetraphenyl butadiene, 1,1',1,1'-1,3-butadiene-1,4-diylidene tetrabenzene, 1,4,4-triphenyl-1,3-butadienyl benzene, 1,4,4-tetraphenylbutadiene
PubChem CID 74060
IUPAC navn 1,4,4-triphenylbuta-1,3-dienylbenzen
SMIL C(C=C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)=C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadiene
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 196.0°C to 200.0°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C6H5)2C=CHCH=C(C6H5)2
Mængde 25 g
Beilstein 05, 750
Formel vægt 358.47
Procent renhed 99%
Fysisk form Needle-like Crystals