Få mere at vide
1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadien, 99%
Artikelnummer. 11493447
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11493447 1 g 1g
11403457 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11493447 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17225.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1450-63-1 | C28H22 | 358,48 g/mol
1,1,4,4-tetraphenyl-1,3-butadien anvendes som en bølgelængdeskifter. Det bruges også som et elektroluminescerende farvestof, som lyser blåt med et elektroluminescerende farvestof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,1,4,4-tetraphenyl-1,3-butadien anvendes som en bølgelængdeskifter. Det bruges også som et elektroluminescerende farvestof, som lyser blåt med et elektroluminescerende farvestof.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, benzen, chloroform, tolun og eddikesyre.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1450-63-1
Molekylær formel C28H22
Molekylvægt (g/mol) 358.48
MDL nummer MFCD00004766
InChI nøgle KLCLIOISYBHYDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,4,4-tetraphenyl-1,3-butadiene, tetraphenylbutadiene, 1,1,4,4-tetraphenylbutadiene, 1,1,4,4-tetraphenylbuta-1,3-diene, 1,3-butadiene, 1,1,4,4-tetraphenyl, benzene, 1,1',1,1'-1,3-butadiene-1,4-diylidene tetrakis, tetraphenyl butadiene, 1,1',1,1'-1,3-butadiene-1,4-diylidene tetrabenzene, 1,4,4-triphenyl-1,3-butadienyl benzene, 1,4,4-tetraphenylbutadiene
PubChem CID 74060
SMIL C(C=C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)=C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadiene
Smeltepunkt 197 °C til 202 °C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol, benzen, kloroform, tolune og eddikesyre.
IUPAC navn 1,4,4-triphenylbuta-1,3-dienylbenzen
Formel vægt 358.48
Procent renhed 99%