Få mere at vide
1,1,3-trimethoxypropan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455427
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11455427 25 g 25g
11445427 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11455427 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23448.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14315-97-0 | C6H14O3 | 134.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14315-97-0
Molekylær formel C6H14O3
Molekylvægt (g/mol) 134.18
MDL nummer MFCD00008490
InChI nøgle FKZYYYDRLJCHGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym propane, 1,1,3-trimethoxy, propane,1,1,3-trimethoxy, acmc-1brb6, 1,1,3-trimethoxy-propane, 1,1,3-trimethoxypropane, beta-methoxypropionaldehyde dimethyl acetal
PubChem CID 84348
IUPAC navn 1,1,3-trimethoxypropan
SMIL COCCC(OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,3-Trimethoxypropane
Tæthed 0.942
Kogepunkt 45°C to 46°C (17 mmHg)
Flammepunkt 40°C (105°F)
Brydningsindeks 1.4
Mængde 25 g
FN nummer UN3271
Formel vægt 134.17
Procent renhed 98%