Få mere at vide
1-(1,3-benzothiazol-2-yl)-2-brom-1-ethanon, 90+%, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(1, 3-Benzothiazol-2-yl)-2-bromo-1-ethanone |
| Analyseprocentområde | 90% |
| Mængde | 250 mg |
| IUPAC navn | 1-(1,3-benzothiazol-2-yl)-2-bromethanon |
| Formel vægt | 256.12 |
| Procent renhed | 90% |