Få mere at vide
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-4,4,4-trifluorbutan-1,3-dion, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10147082
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10147082 1 g 1g
10582843 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10147082 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM10326DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 306935-39-7
Molekylær formel C11H7F3O4
Molekylvægt (g/mol) 260.168
MDL nummer MFCD01570563
InChI nøgle FDLJUCOQPAGQNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-1,3-benzodioxol-5-yl-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione, 1-2h-1,3-benzodioxol-5-yl-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione, 3-3,4-methylenedioxy benzoyl-1,1,1-trifluoroacetone, 1-benzo d 1,3 dioxol-5-yl-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione, maybridge1_005379, 1,3-benzodioxol-5-yl-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dion, 1,3-benzodioxol-5-yl-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione, 1,3-butanedione,1-1,3-benzodioxol-5-yl-4,4,4-trifluoro, 1-1,3-benzodioxol-5-yl-4,4,4-tri-fluorobutane-1,3-dione, 1-1,3-benzodioxole-5-yl-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione
PubChem CID 2775368
IUPAC navn 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-4,4,4-trifluorbutan-1,3-dion
SMIL C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)C(=O)CC(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 260.17
Procent renhed 97%