Få mere at vide
1,1':3',1-terphenyl-5″'-boronsyre, 95%
Artikelnummer. 15483737
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15483737 250 mg 250mg
11476600 1 g 1g
11486600 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15483737 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27640.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 128388-54-5 | C18H15BO2 | 274,126 g/mol
En dobbelt Suzuki krydskoblingsprotokol er blevet udtænkt som en praktisk vej til en række forskellige terphenyler. God kemoselektivitet blev observeret. Usymmetrisk substituerede triphenylener blev også let fremstillet. En dobbelt Suzuki krydskoblingsprotokol er blevet udtænkt som en praktisk vej til en række forskellige terphenyler og triphenylener.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
En dobbelt Suzuki krydskoblingsprotokol er blevet udtænkt som en praktisk vej til en række forskellige terphenyler. God kemoselektivitet blev observeret. Usymmetrisk substituerede triphenylener blev også let fremstillet. En dobbelt Suzuki krydskoblingsprotokol er blevet udtænkt som en praktisk vej til en række forskellige terphenyler og triphenylener.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Noter
Kølet (2-4 °C). Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 128388-54-5
Molekylær formel C18H15BO2
Molekylvægt (g/mol) 274.126
MDL nummer MFCD09953491
InChI nøgle MRBZYVMZUBUDAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-diphenylphenyl boronic acid, 1,1':3',1-terphenyl-5'-ylboronic acid, 1,1':3',1-terphenyl-5'-boronic acid, 3,5-diphenylbenzeneboronic acid, 5'-m-terphenylboronic acid, boronic acid, 1,1':3',1-terphenyl-5'-yl, boronic acid,b-1,1':3',1-terphenyl-5'-yl, 5-phenyl-1,1'-biphenyl-3-ylboronic acid, 3,5-diphenylphenyl, acmc-1cc4x
PubChem CID 14739363
IUPAC navn (3,5-diphenylphenyl)boronsyre
SMIL B(C1=CC(=CC(=C1)C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1':3',1''-Terphenyl-5'-boronic acid
Smeltepunkt 292 °C til 296 °C
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 274.13
Procent renhed 95%