Få mere at vide
1,1':3',1″ -Terphenyl-5'-borsyre, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11486600
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11486600 5 g 5g
15483737 250 mg 250mg
11476600 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11486600 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27640.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 128388-54-5 | C18H15BO2 | 274.126 g/mol
En dobbelt Suzuki krydskoblingsprotokol er blevet udtænkt som en praktisk vej til en række forskellige terphenyler. God kemoselektivitet blev observeret. Usymmetrisk substituerede triphenylener blev også let fremstillet. En dobbelt Suzuki krydskoblingsprotokol er blevet udtænkt som en praktisk vej til en række forskellige terphenyler og triphenylener.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
En dobbelt Suzuki krydskoblingsprotokol er blevet udtænkt som en praktisk vej til en række forskellige terphenyler. God kemoselektivitet blev observeret. Usymmetrisk substituerede triphenylener blev også let fremstillet. En dobbelt Suzuki krydskoblingsprotokol er blevet udtænkt som en praktisk vej til en række forskellige terphenyler og triphenylener.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Noter
Kølet (2-4 °C). Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 128388-54-5
Molekylær formel C18H15BO2
Molekylvægt (g/mol) 274.126
MDL nummer MFCD09953491
InChI nøgle MRBZYVMZUBUDAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-diphenylphenyl boronic acid, 1,1':3',1-terphenyl-5'-ylboronic acid, 1,1':3',1-terphenyl-5'-boronic acid, 3,5-diphenylbenzeneboronic acid, 5'-m-terphenylboronic acid, boronic acid, 1,1':3',1-terphenyl-5'-yl, boronic acid,b-1,1':3',1-terphenyl-5'-yl, 5-phenyl-1,1'-biphenyl-3-ylboronic acid, 3,5-diphenylphenyl, acmc-1cc4x
PubChem CID 14739363
IUPAC navn (3,5-diphenylphenyl)boronsyre
SMIL B(C1=CC(=CC(=C1)C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1':3',1''-Terphenyl-5'-boronic acid
Smeltepunkt 292°C to 296°C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 274.13
Procent renhed 95%