Få mere at vide
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propan, TRC
Artikelnummer. 30135870
Skift visning
Mængde:
50 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135870 500 g
17962645 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135870 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT876340500G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-99-6
Molekylvægt (g/mol) 134.17
IUPAC navn 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,1-Tri(hydroxymethyl)propane
Molekylær formel C6 H14 O3
Mængde 500 g
Synonym 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,1,1-Tri(hydroxymethyl)propane, 1,1,1-Trimethylolpropane, 1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane, 2,2-Bis(hydroxymethyl)-1-butanol, 2-(Hydroxymethyl)-2-ethyl-1,3-propanediol, 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)propanediol, 2-Ethyl-2-hydroxymethyl-1,3-propandiol, Addolink TR, Ethriol, Ethyltrimethylolmethane, Ettriol, NSC 3576, Propane, 1,1,1-tris(hydroxymethyl)-, RC Crosslinker TR, T 0480, TMP, TMP (alcohol), Trimethylolpropane, Tris(hydroxymethyl)propane
InChI formel InChI=1S/C6H14O3/c1-2-6(3-7,4-8)5-9/h7-9H,2-5H2,1H3
SMIL CCC(CO)(CO)CO
Formel vægt 134.0943