Få mere at vide
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)ethan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10133670 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10133670 25 g Plastflaske 25g
10337170 500 g Plastflaske 500g
10569053 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10133670 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 140510250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 77-85-0 | C5H12O3 | 120.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-85-0
Molekylær formel C5H12O3
Molekylvægt (g/mol) 120.15
MDL nummer MFCD00004687
InChI nøgle QXJQHYBHAIHNGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylolethane, 1,1,1-tris hydroxymethyl ethane, trimet, methriol, metriol, pentaglycerine, pentaglycerol, methyltrimethanolmethane, 2-hydroxymethyl-2-methylpropane-1,3-diol, tris hydroxymethyl ethane
PubChem CID 6502
IUPAC navn 2-(hydroxymethyl)-2-methylpropan-1,3-diol
SMIL CC(CO)(CO)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 1, 1-Tris(hydroxymethyl)ethane
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 200.0°C to 203.0°C
Farve Hvid
Flammepunkt 150°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel CH3C(CH2OH)3
Mængde 25 g
Beilstein 01, 520
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohols, insoluble in ether, benzene
Formel vægt 120.15
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1,1-Tris(hydroxymethyl)ethane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.