Få mere at vide
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)ethan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485747
Skift visning
Mængde:
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11485747 500 g 500g
11495747 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11485747 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24324.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 77-85-0 | C5H12O3 | 120.148 g/mol
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)ethan er et mellemprodukt i produktionen af alkyd- og polyesterharpikser, pulverlakeringsharpikser, syntetiske smøremidler baseret på polyolestere, stabilisatorer til plast, blødgøringsmidler og pigmentbelægninger. Det bruges i nogle faseændringsmaterialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)ethan er et mellemprodukt i produktionen af alkyd- og polyesterharpikser, pulverlakeringsharpikser, syntetiske smøremidler baseret på polyolestere, stabilisatorer til plast, blødgøringsmidler og pigmentbelægninger. Det bruges i nogle faseændringsmaterialer.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med oxidationsmidler, vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-85-0
Molekylær formel C5H12O3
Molekylvægt (g/mol) 120.148
MDL nummer MFCD00004687
InChI nøgle QXJQHYBHAIHNGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylolethane, 1,1,1-tris hydroxymethyl ethane, trimet, methriol, metriol, pentaglycerine, pentaglycerol, methyltrimethanolmethane, 2-hydroxymethyl-2-methylpropane-1,3-diol, tris hydroxymethyl ethane
PubChem CID 6502
IUPAC navn 2-(hydroxymethyl)-2-methylpropan-1,3-diol
SMIL CC(CO)(CO)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,1-Tris(hydroxymethyl)ethane
Smeltepunkt ∼190°C
Kogepunkt 137°C (15 mmHg)
Flammepunkt 160°C (320°F)
Mængde 500 g
Beilstein 1304452
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 120.15
Procent renhed 97%