Få mere at vide
1,1,1-trifluorpentan-2,4-dion,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10235314
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10235314 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10235314 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01808DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-09-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,1-Trifluoropentane-2,4-dione
CAS 367-57-7
CAS min % 97.0
Tæthed 1.2700g/mL
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C5H5F3O2
Lineær formel CH3COCH2COCF3
MDL nummer MFCD00000427
Mængde 1 g
Synonym 1,1,1-trifluoro-2,4-pentanedione, trifluoroacetylacetone, 1,1,1-trifluoroacetylacetone, trifluoroacetyl acetone, acetyl trifluoroacetone, 2,4-pentanedione, 1,1,1-trifluoro, tfpd-h, unii-9n20a8g8sw, alpha,alpha,alpha-trifluoroacetylacetone, a,a,a-trifluoroacetylacetone
InChI nøgle SHXHPUAKLCCLDV-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(=O)CC(=O)C(F)(F)F
IUPAC navn 1,1,1-trifluorpentan-2,4-dion
Molekylvægt (g/mol) 154.09
PubChem CID 73943
Formel vægt 154.09
Procent renhed 97%