Få mere at vide
1,1,1-Trifluoroacetone cyanohydrin, 95%
Artikelnummer. 11377696
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11377696 5 g 5g
15448939 1 g 1g
11387696 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11377696 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11318.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 335-08-0 | C4H4F3NO | 139.077 g/mol
Et chloreret acetonederivat til organisk syntese og forskning i proteomik
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Et chloreret acetonederivat til organisk syntese
og forskning
i proteomik
Opløselighed
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler. Det er følsomt over for fugt. Opbevares under tør inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 335-08-0
Molekylær formel C4H4F3NO
Molekylvægt (g/mol) 139.077
MDL nummer MFCD00040885
InChI nøgle XDCMNDCKYSQKAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,1-trifluoroacetone cyanohydrin, 2-cyano-1,1,1-trifluoro-2-propanol, 2-hydroxy-2-trifluoromethyl propionitrile, propanenitrile, 3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-methyl, 2-trifluoromethyl lactonitrile, trifluoroacetone cyanohydrin, lactonitrile, 2-trifluoromethyl, 3-trifluoro-a-hydroxyisobutyronitrile, lactonitrile,3,3-trifluoro-2-methyl, 2-cyano-1,1,1-trifluoropropan-2-ol
PubChem CID 274400
IUPAC navn 3,3,3-trifluor-2-hydroxy-2-methylpropaannitril
SMIL CC(C#N)(C(F)(F)F)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,1-Trifluoroacetone cyanohydrin
Tæthed 1.276
Kogepunkt 68°C to 69°C (40 mmHg)
Flammepunkt 60°C (140°F)
Brydningsindeks 1.338
Mængde 5 g
FN nummer UN2929
Beilstein 1758723
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Fully miscible in water.
Formel vægt 139.08
Procent renhed 95%